L’installation parallèle des différentes versions (ou versions de maintenance) de Chromeleon 7 sur le même PC n’est pas prise en charge. Lorsque Chromeleon 7.3.2 est installé sur un PC sur lequel est déjà présente une version antérieure de Chromeleon 7, cette dernière est mise à niveau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service.