Ce chapitre décrit les prérequis, les réglages du pare-feu et les réglages qui doivent être effectués seulement sur les postes Chromeleon qui sont directement connectés aux instruments.
ATTENTION
Le changement du nom ou du chemin réseau après l’installation de Chromeleon 7 rendent les coffres de données Chromeleon inaccessibles.
Si vous modifiez le nom ou le chemin réseau de l’ordinateur une fois l’installation de Chromeleon terminée, les coffres de données Chromeleon deviennent inaccessibles.
  • Définissez le nom et le chemin d’accès de l’ordinateur avant d’installer Chromeleon.
  • Si vous devez changer le nom de l’ordinateur après l’installation de Chromeleon, contactez le personnel d’entretien de Thermo Fisher Scientific pour obtenir de l’aide.