Les configurations décrites dans ce document sont les configurations recommandées. L’utilisation de configurations moins performantes peut être suffisante pour certaines applications, mais risque d’abaisser la performance globale du système.
REMARQUE
Les configurations matérielles ont été mises à jour pour prendre en compte les composants matériels actuels pouvant être utilisés pour optimiser les performances du système. Les composants matériels préinstallés selon les versions antérieures du Guide d’installation sont toujours pris en charge.
Processeur | Recommandation : | Processeur de bureau Quad Core |
|---|---|---|
RAM | Recommandation : Avec 2 DAD : Avec SM : Agilent ICF™ : | 16 Go minimum 16 Go minimum 16 Go minimum 16 Go minimum |
Stockage secondaire | Recommandation : Avec 2 DAD : Avec SM : | HDD ou SSD de 120 Go1) 1 To 1 To |
Lecteur optique | DVD | |
Dispositif d’affichage | Recommandation : | Résolution 1440 x 900 ou supérieure |
Chromeleon a été testé sur des moniteurs réglés à 96 DPI avec une mise à l’échelle de 100 %. Si d’autres valeurs de DPI et de mise à l’échelle sont utilisées, certains éléments de l’interface peuvent ne pas s’afficher correctement. | ||
Ports USB | Modules Thermo Scientific : | 1 ou plusieurs ports supplémentaires |
Pour obtenir plus d’informations concernant les modules spécifiques, consultez l’Aide de Chromeleon 7. | ||
ATTENTION
Vérifiez auprès de Thermo Fisher Scientific les exigences supplémentaires éventuelles pour les instruments que vous souhaitez connecter. Par exemple des emplacements d’extension pour le contrôle des instruments tiers via RS-232 ou GPIB.