Pour utiliser Chromeleon, vous devez disposer d’un code d’initialisation de licence valide, qui est fourni avec le programme d’installation de Chromeleon. Vous devez activer ces codes pendant le délai de grâce (60 jours). Il est possible d’activer les codes automatiquement à partir d’un ordinateur possédant une connexion Internet, ou manuellement, en utilisant diverses méthodes pour les ordinateurs ne pouvant pas communiquer directement avec les serveurs de Thermo Fisher.
Les codes suivants sont requis pour activer une licence Chromeleon 7 :
- le code d’initialisation de licence (LIC, License Initialization Code) : fourni dans le cadre de l’installation de Chromeleon ;
- le code de demande de licence (LRC, License Request Code) : généré par Chromeleon pour permettre l’activation avec Thermo Fisher ;
- le code d’activation de licence (LAC, License Activation Code) : généré par Thermo Fisher pour activer le LIC associé.
Pour activer une licence valide, vous devez fournir le code d’initialisation de licence pendant le processus d’installation du logiciel (Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service). Si vous ne les avez pas à proximité, vous pouvez aussi activer la licence ultérieurement (Activation d’une licence).