La configuración posterior a la instalación se realiza normalmente al final del proceso de instalación de Chromeleon. Por ello, está separado de la instalación principal de Chromeleon. En caso de errores en la configuración de Chromeleon, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación posterior.
PRECAUCIÓN
Los ajustes de instalación, según están definidos en ResponseFile.xml, no se tienen en cuenta al volver a ejecutar el programa posterior a la instalación.
- Si desea habilitar o deshabilitar algunas tareas de instalación al volver a ejecutar el programa posterior a la instalación, debe usar opciones de línea de comandos.
La configuración posterior a la instalación incluye varias tareas de configurables, tales como:
- Configuración de la licencia
- Conexión a un dominio de Chromeleon
- Instalación de repositorios de datos locales estándar
- Actualización de repositorios de datos locales en el esquema de base de datos actual
También puede ejecutarlo como aplicación independiente (PostInstallation.exe) después de la instalación de Chromeleon:
Procedimiento
- Vaya a C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\Chromeleon\bin.
- Haga clic en PostInstallation.exe para ejecutar la aplicación de configuración posterior a la instalación.
Si desea activar o desactivar tareas realizadas por la Configuración posterior a la instalación, debe usar las opciones de la línea de comandos.