Un archivo de respuesta se puede usar para personalizar las instalaciones desatendidas. Más específicamente, puede usar el archivo de respuesta para lo siguiente:
- Proporcionar propiedades/argumentos de línea de comandos de forma estructurada.
- Definir qué componentes seleccionables se deben instalar.
Un archivo de respuesta es un documento XML con un máximo de tres secciones:
- Properties (Propiedades): define las propiedades de instalación opcionales que se van a utilizar
- Components (Componentes): define los estados de instalación requeridos de los componentes seleccionables
- Configuration Tasks (Tareas de configuración): define los estados de ejecución requeridos de las tareas de configuración del sistema
Sección Propiedades
En la tabla de la sección Modificadores y propiedades de línea de comandos se indican las propiedades disponibles.
Sección Componentes
El comportamiento de instalación predeterminado al instalar Chromeleon es el siguiente:
- Los componentes estándar siempre se instalan.
- Los componentes opcionales deben activarse de forma expresa durante la instalación. De lo contrario, no se instalarán.
No obstante, puede anular el comportamiento de instalación predeterminado usando el archivo de respuesta. Esto significa que puede suprimir o activar la instalación de componentes estándar y opcionales.
Para aplicar siempre la instalación de un componente:
Procedimiento
- Añada el componente al archivo de respuesta.
- Defina el siguiente modificador:
RequestState=“Present”
Para suprimir siempre la instalación de un componente:
Procedimiento
- Añada el componente al archivo de respuesta.
- Defina el siguiente modificador:
RequestState=“Absent”
NOTA
Para obtener una lista actualizada de los componentes seleccionables, ejecute la instalación con el modificador /lc en el símbolo del sistema.
Sección Tareas de configuración
En las tablas de la sección Tareas y parámetros de configuración del sistema se indican las tareas de configuración del sistema dentro del archivo de respuesta.