En la fase de configuración del sistema, el proceso de instalación realiza varias tareas. Estas tareas pueden suprimirse usando la opción /config: setup.
Utilice True o False para habilitar o deshabilitar un argumento. De forma predeterminada, se ejecutarán todas las tareas (True). En las tablas siguientes se indican las tareas de configuración del sistema que se usarán como argumentos con la opción /config:. También se pueden definir en un archivo de respuesta todos los pasos de configuración del sistema.
Tareas relacionadas con el repositorio de datos
Argumento | Descripción |
|---|---|
| Habilita o deshabilita la creación del repositorio de datos ChromeleonLocal. |
| Habilita o deshabilita la creación del XVault estándar. |
| Argumento de grupo: Habilita o deshabilita todas las tareas relacionadas con el repositorio de datos:
|
| Habilita o deshabilita la actualización del esquema de base de datos de los repositorios de datos locales existentes. |
| Ejecuta una actualización de seguridad para los repositorios de datos locales. |
Tareas de configuración de servicio
Argumento | Descripción |
|---|---|
| Habilita o deshabilita el inicio del servicio SQL Server. |
| Habilita o deshabilita el inicio del servicio SQL Browser. |
| Las versiones de Chromeleon basadas en 7.2 SR5 y en 7.2.x incluyen un algoritmo hash que mejora la seguridad de transporte. Si instala una versión de Chromeleon basada en 7.2 SR5 o 7.2x en sus equipos servidor, pero conserva versiones de Chromeleon más antiguas (anteriores a la 7.2 SR5) en equipos cliente, se debe permitir el uso del algoritmo obsoleto en paralelo para garantizar la compatibilidad. Tenga en cuenta que esta opción supone un riesgo de seguridad.
|
| Argumento de grupo: Habilita o deshabilita todas las tareas relacionadas con el servicio:
|
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon Cache Service. |
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon Data Vault Service. |
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon Discovery Service. |
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon Instrument Controller Service. |
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon License Service. |
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon Scheduler Service. |
| Habilita o deshabilita el inicio de Chromeleon Services Manager. |
| Habilita o deshabilita el inicio del Chromeleon User Management Service. |
Otras tareas
Argumento | Descripción |
|---|---|
| Habilita o deshabilita la personalización de la aplicación Agilent ICF. |
| Especifica la frecuencia con la que se actualiza el sondeo de cliente de Chromeleon para el controlador de dominio de Chromeleon. Los valores deben encontrarse entre 1 y 600 segundos. El valor predeterminado es de 20 segundos. |
| Especifica el dominio de Chromeleon al que unirse (es decir, especifica el nombre de host del controlador de dominio de Chromeleon). |
| Habilita o deshabilita el cifrado de la base de datos de usuario. |
| Habilita o deshabilita la configuración del firewall de Windows mediante la creación de reglas para lo siguiente:
|
| Puede usarse junto con el modificador de |
| Habilita o deshabilita la migración de las colas de secuencias del almacenamiento aislado. |
| Especifica la unidad organizativa del cliente Chromeleon. Esta operación falla si se especifica una unidad organizativa que no existe. |
| Elimina una base de datos de complementos de Chromeleon existente. |
|
Con Chromeleon 7.2 SR5, se han introducido nuevos certificados para la comunicación entre los distintos servicios de Chromeleon y las aplicaciones cliente de Chromeleon con el objetivo de mejorar la seguridad de transporte. Si instala Chromeleon 7.2 SR5 o posterior en sus equipos servidor, pero mantiene versiones anteriores en los equipos cliente, es necesario que ejecute los certificados obsoletos en paralelo para garantizar la compatibilidad. Tenga en cuenta que esta opción supone un riesgo de seguridad. |
| Habilita o deshabilita la definición de un tiempo máximo para las transacciones de configuración de la máquina. |
El ejemplo siguiente muestra cómo utilizar la opción /config: para lo siguiente:
- Suprimir la actualización del esquema de base de datos
- Definir un dominio de Chromeleon durante una instalación silenciosa
NOTA
El comando se debe escribir en una sola línea.
Install.exe /s /c:UpdateDataVaults=False;Domain=“MyCMD”