El programa de configuración (Install.exe) de Chromeleon acepta las opciones y propiedades de la línea de comandos. Esto puede utilizarse para activar una instalación desatendida y ajustar el proceso de instalación y configuración.
Propiedades
Las propiedades se definen a través de la línea de comando utilizando la sintaxis siguiente:
PROPERTY=PropertyValue
En la siguiente tabla se muestran las propiedades disponibles.
Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Especifica la carpeta de instalación. La carpeta de instalación predeterminada (ordenadores de 64 bits) es C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\Chromeleon\. |
| Especifica la ubicación de la copia de seguridad de los archivos del registro de instalación. La ubicación predeterminada es C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\SetupLogs. Nota: Si se utiliza una ubicación diferente, la herramienta System Status Report no incluirá los archivos de registro de configuración para la resolución de problemas. |
| Setup (Instalación) de Chromeleon cancelará la instalación si se detecta una cola de instrumento activa. Utilice esta propiedad para especificar un tiempo de espera (en minutos) para que las colas del instrumento pasen a estar inactivas. Chromeleon revisará las colas activas cada minuto hasta que haya transcurrido el tiempo de espera:
|
NOTA
Los nombres de las propiedades distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Modificadores
Además de las propiedades, el programa de instalación (Install.exe) también acepta varios “modificadores”.
En la siguiente tabla se muestran los modificadores de línea de comandos disponibles.
Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Indica todos los modificadores admitidos por Chromeleon. |
| Instala o configura el producto utilizando los ajustes predeterminados. |
| Repara el producto (o lo instala si aún no se ha hecho). |
| Desinstala el producto. |
| Instala o configura el producto en modo silencioso sin la interacción del usuario. |
| Solicita al usuario que reinicie en caso necesario (se recomienda esta opción por defecto). Cuando se utiliza con el modificador |
| Siempre reinicia el ordenador tras la instalación. |
| No se reinicia una vez finalizada la instalación. Esta opción no se recomienda. |
| Ignora todos los bloqueos y fuerza a la instalación a continuar. No se recomienda. Los bloqueos son circunstancias que la instalación considera críticas y, por tanto, se detiene. |
| Registra los eventos de instalación en la ubicación de archivo especificada (la ubicación predeterminada es la carpeta %TEMP%.) |
| Determina las tareas de configuración del sistema. |
| Omite la fase de configuración del sistema. |
| Omite la fase de certificación de la instalación. |
| Enumera todos los componentes seleccionables. La instalación de dichos componentes se puede forzar o suprimir mediante un archivo de respuesta. |
| Especifica el archivo de respuesta que se va a utilizar. |