NOTA
Para reparar una instalación, tiene que acceder al medio de instalación de Chromeleon.
Procedimiento
  1. Inserte el medio de instalación de Chromeleon en el ordenador.
  2. Haga clic en Run (Ejecutar) Install.exe.
  3. Esto inicia la configuración de Chromeleon en el Maintenance mode (Modo de mantenimiento).
  4. Haga clic en Repair (Reparar) para ejecutar una instalación de reparación.
  5. Siga las instrucciones en pantalla para reparar la instalación.