Si su instalación de Chromeleon (versiones anteriores a Chromeleon 7.2 SR1) incluye complementos de kit de desarrollo de software (SDK) o de kit de desarrollo de controladores (DDK) instalados con una configuración de terceros, los complementos SDK y DDK no se transferirán a la nueva ubicación de instalación de Thermo.
Para que los complementos DDK y SDK estén disponibles en Chromeleon 7.2 SR1 y posteriores:
Procedimiento
- Desinstale los controladores de DDK y SDK antes de actualizar a Chromeleon 7.2 SR1 y posteriores.
- Actualice Chromeleon.
- Vuelva a instalar los controladores de DDK y SDK.
De forma alternativa, puede cambiar la carpeta de instalación de Chromeleon a Archivos de programa (x86)\Dionex\Chromeleon. Para obtener más información, véase Instalación de Chromeleon 7: Versión principal y versiones de servicio.