Determinado software, como escáneres de virus y herramientas de asistencia, se puede programar para que realice tareas cuando el ordenador está ocioso o tiene un bajo nivel de actividad de la CPU. Este tipo de software puede interferir en la recopilación de datos. Se recomienda o bien desactivar los programas que puedan ser programados de este modo, o bien configurarlos para que funcionen manualmente cuando no el equipo no esté recopilando datos.
SUGERENCIA
Resulta útil saber si las colas de Chromeleon se están ejecutando cuando instale, actualice o desinstale cualquier producto de Microsoft u otro software de terceros. Puede usar el Chromeleon Activity Check (Control de actividad de Chromeleon) para averiguar si los sistemas relacionados con Chromeleon están activos.