Requisitos previos
- Para evitar problemas durante el control de instrumentos, es necesario desactivar las opciones de ahorro de energía específicas para USB.
Procedimiento
- En el Panel de control, abra Hardware y sonido.
- Haga clic en Administrador de dispositivos.
- Expanda el nodo Controladores de bus serie universal.
SUGERENCIA
En algunos sistemas, en vez de Controladores de bus serie universal puede que se llamen Controladores USB.
- Haga clic con el botón derecho en el Concentrador raíz USB o en Concentrador USB genérico (son posibles varias instancias de cada uno) para el que desee cambiar las opciones de ahorro de energía.
- Haga clic en Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de Concentrador raíz USB (o de Concentrador USB genérico), haga clic en la pestaña Administración de energía.
- Desmarque la opción Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía.
- Repita los pasos del 4 al 7 para todas las instancias de USB restantes.
NOTA
Para instrumentos controlados por LAN, hay que desactivar la administración de energía de la tarjeta LAN que controla el instrumento. Esto se consigue siguiendo pasos similares a los descritos anteriormente.