Si un ordenador entra en modo Suspensión o Hibernación mientras está activado el controlador de instrumento de Chromeleon 7, el subsistema USB dejará de estar disponible. Como resultado, los dispositivos dependientes de USB (instrumentos y clave de licencia) dejarán de operar y se interrumpirá el funcionamiento.
Para desactivar la administración de energía de Windows:
Procedimiento
  1. En el Panel de control, abra las Opciones de energía.
  2. Para el plan seleccionado, haga clic en Cambiar la configuración del plan.
  3. Ajuste todas las listas desplegables en Nunca.
  4. Haga clic en Guardar cambios.