Para una seguridad óptima, mantenga sus sistemas al día con las últimas revisiones mensuales y actualizaciones solo de seguridad de Windows. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que una actualización pueda afectar al funcionamiento de Chromeleon. Por ejemplo, se podrían interrumpir transacciones con la base de datos al actualizar Microsoft SQL Server™ Express, o el control de instrumentos podría interrumpirse mientras se están actualizando componentes relacionados del sistema.
NOTA
Thermo Fisher Scientific no valida formalmente las revisiones mensuales de Windows o las actualizaciones solo de seguridad. La instalación y realización de pruebas de las revisiones mensuales y las actualizaciones solo de seguridad son responsabilidad del centro de instalación correspondiente. La compatibilidad con las revisiones mensuales o las actualizaciones solo de seguridad no puede garantizarse.
Instale las revisiones mensuales y las actualizaciones solo de seguridad de Windows en cuanto sea posible para mantener al mínimo el margen de vulnerabilidad. Debería comprobar brevemente las revisiones mensuales y las actualizaciones solo de seguridad en el contexto de los procedimientos de instalación y operación del laboratorio.
Procedimiento
- Instale la revisión mensual o la actualización solo de seguridad de Windows y Chromeleon en un ordenador de prueba.
- Ejecute una certificación de instalación de Chromeleon y una certificación operativa de Chromeleon en la Chromeleon Console en Tools > Station Qualification. Puede obtener más información sobre la certificación de estación en Ayuda de Chromeleon 7 >Administering Chromeleon > Station Qualification.
- Realice otras pruebas de certificación de rendimiento de acuerdo con los procedimientos habituales en su laboratorio.