Chromeleon 7.3.2 le permite seleccionar una versión del esquema de base de datos al crear un nuevo repositorio de datos o actualizar uno existente. De forma predeterminada, una instalación limpia de Chromeleon 7.3.2 sin una versión antigua de Chromeleon 7 instalada creará un repositorio de datos local estándar, empleando la versión más reciente del esquema con mejoras de rendimiento. Esta última versión del esquema de base de datos 7.3.2 es incompatible con las versiones de Chromeleon anteriores a la 7.3.2.
Si instala Chromeleon 7.3.2 en un ordenador con una versión anterior de Chromeleon 7 ya instalada, la actualización automática que se realiza como parte del proceso posterior a la instalación actualizará sus repositorios de datos estándar, pero no los repositorios de datos de varios usuarios.
Una actualización automática actualizará los esquemas de los repositorios de datos estándar a la última versión del esquema compatible.
Puede decidir actualizar el esquema de base de datos de sus repositorios de datos en cualquier momento.
Cuando actualice su esquema de repositorio de datos, debe seleccionar la versión del esquema de repositorio de datos adecuada.
  • Latest schema version with performance improvements (Not compatible with Chromeleon versions prior to 7.3.2) (Última versión del esquema con mejoras de rendimiento [no compatible con las versiones de Chromeleon anteriores a la 7.3.2]): este esquema de repositorio de datos mejora el rendimiento, pero no es compatible con las versiones de Chromeleon anteriores a la 7.3.2.
  • Latest 7.3.1 compatible Database schema (Última versión 7.3.1 del esquema de base de datos compatible): este esquema de repositorio de datos es compatible con versiones anteriores de Chromeleon. Si su repositorio de datos ya usa este esquema, solo podrá actualizar a la última versión del esquema de repositorio de datos, que es incompatible con las versiones de Chromeleon anteriores a la 7.3.2.
PRECAUCIÓN
Incompatibilidad con versiones anteriores de la última versión del esquema de base de datos
Cuando actualiza el esquema de base de datos de un repositorio de datos, puede que las versiones anteriores de los clientes Chromeleon no puedan leer o escribir en el repositorio de datos actualizado, en función de la versión del esquema de base de datos que seleccione. La última versión del esquema, 7.3.2, no es compatible con las versiones de Chromeleon anteriores a la 7.3.2.
¡No es posible volver a un esquema de base de datos anterior una vez que la actualización del esquema está en curso!
PRECAUCIÓN
Efecto de la actualización del esquema de base de datos en la integridad de los datos
No utilice un repositorio de datos mientras se está actualizando su esquema de base de datos. Si lo hace, podría poner en peligro la integridad de los datos.
Si cancela una actualización del esquema de base de datos que esté en curso, deberá volver a realizar la actualización del esquema y completarla antes de usar el repositorio de datos en producción.