PRECAUCIÓN
La instalación de Chromeleon en un ordenador fallará si el nombre del ordenador y el del usuario que ha iniciado sesión son idénticos. El motivo es una limitación en Microsoft™ SQL Server Express, que no puede instalar si el nombre del ordenador y el nombre de usuario por defecto son el mismo.
Antes de la instalación, compruebe que el nombre del ordenador y el nombre del usuario que ha iniciado sesión son diferentes.
Si intentó por descuido realizar la instalación antes de cambiar el nombre del ordenador, debe desinstalar los componentes SQL de la siguiente forma:
Procedimiento
  1. Desinstale Chromeleon.
  2. Vaya a Panel de control > Programas y características.
  3. Aparecen varias entradas para SQL Server.
  4. Desinstale todas las entradas de SQL Server.
  5. Elimine la carpeta /Program Data/Thermo/Chromeleon/.
  6. Cambie el nombre del ordenador por uno distinto al del usuario que ha iniciado sesión.
  7. Reinicie el ordenador.
  8. Vuelva a iniciar el proceso de instalación.