Si cambia el nombre o la ruta de red de un ordenador después de instalar Chromeleon 7, los repositorios de datos de Chromeleon no estarán accesibles. Especifique el nombre y la ruta del ordenador antes de instalar Chromeleon 7.
PRECAUCIÓN
Las tareas descritas solo las deben realizar administradores cualificados. Realice las tareas bajo su propio riesgo.
Causa de la imposibilidad de acceso a los repositorios de datos
Cualquier repositorio de datos estándar de Chromeleon 7 consta de dos partes de datos:
- Base de datos, alojada por Microsoft SQL Server Express Edition
- Archivos, ubicados en la carpeta de administración oculta C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults (predeterminado)
Para conectar un repositorio de datos local y que esté disponible, se debe montar a través de Data Vault Manager. Durante la instalación de Chromeleon se crean dos repositorios de datos estándar. Sin embargo, se pueden crear o conectar (montar) repositorios de datos adicionales mediante Data Vault Manager.
Durante la configuración inicial o cualquier proceso de montaje posterior, los parámetros de conexión se escriben el archivo DataVaults.xml. Entre otros datos, en el archivo se incluye la cadena de conexión cifrado, que es necesario para conectar la parte de la base de datos del repositorio de datos. Esta cadena de conexión codificada de forma fija incluye el nombre del ordenador.
Si se cambia el nombre de un ordenador, la cadena de conexión no se actualiza automáticamente y Chromeleon ya no puede acceder a los repositorios de datos.
Cambio del nombre de un ordenador con Chromeleon 7 instalado
Procedimiento
- Elimine todas las secuencias de las colas de instrumentos locales si la estación de Chromeleon está alojando instrumentos.
- Cierre la Chromeleon Console y todas las demás ventanas abiertas de aplicaciones de Chromeleon.
- Detenga todos los servicios de Chromeleon 7.
SUGERENCIA
Primero detenga el Chromeleon 7 Licensing Service, ya que detiene varios servicios dependientes.
- Elimine los archivos de Discovery y los archivos de caché de Discovery.
SUGERENCIA
Antes de eliminar los archivos de caché de Discovery, cree una copia de seguridad de la carpeta Data y Cache.
- Para crear una copia de seguridad y borrar el caché:
- Cree una carpeta llamada _Temp_to_delete en C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon.
- Mueva todos los archivos con extensión .dat de C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon a la carpeta _Temp_to_delete.
- Copie la carpeta Cache de C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon a la carpeta _Temp_to_delete.
- Elimine todos los archivos de la carpeta Cache y de todas las subcarpetas en C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon.
NOTA
Asegúrese de conservar las subcarpetas.
- Navegue a C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults y mueva DataVaults.xml a la carpeta _Temp_to_delete.
- Cambie el nombre del ordenador.
NOTA
Cuando se cambia el nombre de un ordenador, Windows solicita que reinicie la máquina. Guarde todo el trabajo en progreso y acepte para reiniciar.
- Ejecute PostInstallation.exe con los argumentos de línea de comandos.
- Cuando ejecute PostInstallation.exe con argumentos de línea de comandos, es importante usar el símbolo de separación de línea que coincida con el ajuste de su sistema operativo de Windows. Con el fin de identificar qué símbolo de separación está ajustado en su sistema operativo (el ejemplo se aplica a Windows 10):
- Haga clic en Windows > Panel de control > Configuración regional.
- Haga clic en Configuración adicional.
- En el Separador de listas, busque el símbolo de separación (en el siguiente ejemplo es ","). Asegúrese de usar el mismo símbolo para separar los argumentos de configuración.
- Abra el símbolo del sistema y navegue hasta C:\Archivos de programa (x86)\Thermo\Chromeleon\bin.
- Ejecute el comando
PostInstallation.exe /c:CreateChromeleonLocal=FALSE,CreateXVault=FALSE. - Monte repositorios de datos locales y configure XVault como el repositorio del controlador.
Reconfiguración de XVault como repositorio del controlador
Procedimiento
- Detenga todos los servicios de Chromeleon 7 como se especificó anteriormente.
- Inicie un editor de textos (por ejemplo, Bloc de notas) como administrador.
- Abra el archivo C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults\DataVaults.xml.
- En el archivo se muestra la información de conexión para cada repositorio de datos montado localmente con la sintaxis siguiente:
- Vaya a la sección de parámetros de XVault (
<name value="XVault">). El valor resaltado<IsControllerVault value=”N”>especifica que el repositorio de datos es uno estándar. - Cambie el valor a
<IsControllerVault value=”Y”>. Asegúrese de hacer esto solo con XVault. - Guarde los cambios y salga del editor de textos.
- Reinicie todos los servicios de Chromeleon 7.
SUGERENCIA
Primero inicie el Chromeleon 7 Scheduler Service, ya que inicia algunos servicios de los que depende.