Después de la instalación de Chromeleon, el servicio de Symantec Endpoint Protection™ puede atascarse en un bucle de reinicio infinito y el mensaje "La información de descarga no funciona correctamente debido a un componente de prevención de intrusiones" se muestra en el área de notificación.
Para resolver el problema, reinstale Symantec Endpoint Protection.