Chromeleon depende de varios componentes de software de terceros (Software de terceros instalado), que se instalan durante el proceso de instalación. Para evitar problemas con el software instalado después de Chromeleon, la mayoría de ellos no se quitan automáticamente al desinstalar Chromeleon 7. Puede quitar algunos de estos componentes de software manualmente si sigue pasos similares a los de la eliminación de Chromeleon 7 (Desinstalación de Chromeleon 7).
PRECAUCIÓN
Los componentes de software indicados a continuación los pueden usar varias aplicaciones en su ordenador, no solo Chromeleon 7. Si los quita, esas aplicaciones podrían dañarse.
Los siguientes componentes no se quitan durante el proceso de desinstalación de Chromeleon 7:
  • Microsoft SQL Server Express
El proceso de desinstalación intenta quitar los siguientes componentes:
  • Microsoft Visual C++ Redistributables