Si está habilitada la opción User Mode (Modo de usuario), para abrir Chromeleon hace falta iniciar una sesión. Además, puede configurar con qué recursos (como datos e instrumentos) tienen permitido trabajar determinados usuarios (Access Groups) (Grupos de acceso) y qué están autorizados a hacer (Roles).
Son necesarios dos pasos para empezar a trabajar con User Mode (Modo de usuario):
- Activar el modo de usuario
- Configurar el modo de usuario
Para activar el modo de usuario:
Procedimiento
- En el panel izquierdo de la Administration Console, seleccione Organizational Units > Global Policies (Unidades organizativas > Políticas globales).
- En el panel de la derecha, en la lista de políticas, haga clic en User Mode (Modo de usuario).
- Seleccione la casilla de verificación Enable User mode (Activar modo de usuario).
- Haga clic en Save Policies (Guardar políticas) para guardar el ajuste.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, introduzca las credenciales de un usuario de Chromeleon que tenga el privilegio Manage Global Policies (Administrar políticas globales). Lea la siguiente nota para saber cuáles son las credenciales por defecto.
Para configurar el modo de usuario:
Procedimiento
- En el panel izquierdo de la Administration Console, expanda el árbol User Database (Base de datos de usuarios).
- Use las subcategorías para configurar la administración de usuarios.
NOTA
El User Name (Nombre de usuario) predeterminado y la Password (Contraseña) son cmadmin y admin, respectivamente.
- Cambie la contraseña, apúntela y guárdela en un lugar seguro.
- Use esta cuenta en casos de emergencia, por ejemplo, si los administradores normales olvidan sus contraseñas o se bloquean el acceso a determinadas áreas.
SUGERENCIA
Para saber más acerca de cómo crear cuentas de usuario y definir grupos de acceso y funciones, consulte la Ayuda de Chromeleon 7 > Administering Chromeleon > User Management.
En el medio de instalación hay un ejemplo de base de datos de usuario: \Contributed Content\User Management Templates\User Management.
La base de datos de usuario es un archivo XML cifrado (UserDb.EXML) y está almacenada en la siguiente ubicación:
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\UserManagement
NOTA
No puede cambiar la ubicación y el nombre de archivo del archivo XML cifrado.