Si instala Chromeleon 7 en un ordenador en el que ya esté instalado Chromeleon 6, las fuentes de datos de Chromeleon 6 activadas están disponibles automáticamente (solo lectura) en Chromeleon 7. Para conectar otras fuentes de datos de Chromeleon 6, siga los pasos posteriores.
Para integrar una fuente de datos de Chromeleon 6:
Procedimiento
  1. Inicie el Data Vault Manager como se describe en la sección El Data Vault Manager.
  2. En el Data Vault Manager, haga clic en Chromeleon 6.
  3. NOTA
    Si intenta acceder a una fuente de datos de Chromeleon 6 que tenga activado el control de acceso, tendrá que proporcionar un nombre de usuario de Chromeleon 6 y una contraseña válidos.
  4. Haga clic en Browse (Examinar) o Datasource manager (Administrador de la fuente de datos) en el cuadro de diálogo que se abre.
  5. Siga los pasos habituales en Chromeleon 6.
NOTA
Chromeleon 7 utiliza las mismas claves de registro para almacenar los datos de conexión de la fuente de datos que Chromeleon 6.
Para fuentes de datos no comunes:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Dionex\Chromeleon\Datasources\...
Como consecuencia, cuando Chromeleon 6 está instalado en el mismo ordenador, los cambios en Chromeleon 7 y Chromeleon 6 se afectan mutuamente entre sí.
En sistemas Windows de 64 bits, es necesario usar el editor de registros de 32 bits.