El Data Vault Manager es una herramienta de Chromeleon que le ayuda en las siguientes tareas:
  • Creación de un nuevo repositorio de datos (Creación de un repositorio de datos estándar):
    • Para tener repositorios de datos con y sin seguimiento de auditoría de datos o control de versiones.
    • Para separar datos en un nivel elevado.
    • SUGERENCIA
      Puede separar datos en varias carpetas dentro del mismo repositorio de datos y puede especificar diferentes derechos de acceso/privilegios para diferentes carpetas.
    • Si quiere, puede trasladar (archivar) algunos datos de su Data Vault “en vivo” para ahorrar espacio en él.
  • NOTA
    La parte de base de datos de un repositorio de datos estándar tiene un tamaño límite de 10 GB. La base de datos contiene información de muestra, los métodos y los seguimientos de auditoría, pero no datos sin procesar.
  • SUGERENCIA
    No cree demasiados repositorios de datos. Las búsquedas de datos son más eficientes si los datos no están esparcidos por muchos repositorios de datos diferentes, puesto que la búsqueda solo se puede efectuar de uno en uno.
  • Conectar o desconectar una fuente de datos de Chromeleon 6 (Conexión de fuentes de datos de Chromeleon 6): puede que desee conectar fuentes de datos de Chromeleon 6 (solo lectura) que existan localmente o en la red.
  • Conectar o desconectar un repositorio de datos de Chromeleon 7: el Discovery Service encuentra automáticamente los repositorios de datos de Chromeleon 7 en el dominio. La desconexión o conexión manual solo es necesaria para tareas administrativas avanzadas, como trasladar o cambiar el nombre de un repositorio de datos. Este documento no abarca este tipo de tareas.
Para iniciar el Data Vault Manager:
Procedimiento
  1. Abra la Administration Console.
  2. En el panel izquierdo, haga clic en Local Machine.
  3. En el panel derecho, haga clic en Manage Data Vaults.
  4. De forma alternativa, puede hacer clic en Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Data Vault Manager.
  5. El Data Vault Manager se abre en una ventana aparte.
Inicio del Data Vault Manager
Inicio del Data Vault Manager