En los ordenadores que están conectados físicamente a instrumentos (estaciones de trabajo Chromeleon y estaciones del Instrument Controller), especialmente si están controladas remotamente desde otro ordenador con Chromeleon (una estación Remote Client), Thermo Fisher Scientific recomienda iniciar el Instrument Controller Service cada vez que se arranque el ordenador.
SUGERENCIA
Si el ordenador no está conectado físicamente a los instrumentos (Chromeleon Data Client y estaciones Remote Client), no debe seguir estos pasos; de lo contrario, causaría un uso innecesario de recursos adicionales del ordenador.
Para permitir el inicio automático del Instrument Controller Service:
Procedimiento
- Abra el Services Manager haciendo clic en el icono de bandeja de Chromeleon (en el área de notificaciones de la barra de tareas), o haciendo clic en: Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.
- Seleccione la casilla de verificación Start service at system start (Iniciar servicio al encender el sistema).
- Para iniciar el servicio esta vez, haga clic en el botón Start Instrument Controller (Iniciar controlador de instrumentos) en el Services Manager.
- Cierre el Services Manager.