Puede empezar todo el trabajo de configuración de Chromeleon 7 desde dos puntos de partida:
- Desde Chromeleon Services Manager, que es una herramienta de Chromeleon que aparece minimizada en forma de símbolo en el área de notificación de la barra de tareas de Windows.
- Desde la Administration Console, que es una herramienta de Chromeleon que se puede abrir mediante el menú Inicio.