La mayoría de los instrumentos Thermo Scientific están conectados al ordenador o uno a otro por medio de USB. Algunos instrumentos (como los detectores que adquieren datos a grandes velocidades) requieren conexiones USB 2.0. Otros instrumentos se pueden conectar también a conexiones USB 1.1.
Algunos instrumentos Thermo Scientific tienen un concentrador USB integrado. El concentrador puede ser USB 2.0 o 1.1; puede ser alimentado o no alimentado.
Las siguientes directrices tienen que cumplirse cuando se conecten módulos por medio de USB:
- Los módulos con conexión USB 2.0 se han de conectar directamente al ordenador (recomendado para detectores) o a otro módulo con un concentrador USB 2.0.
- Los módulos con conexión USB 1.1 se pueden conectar directamente al ordenador o a otro módulo con cualquier tipo de concentrador USB.
- Un concentrador alimentado continúa funcionando cuando el módulo está apagado, manteniendo la comunicación para dispositivos conectados al concentrador.
- Un concentrador no alimentado solo mantiene las conexiones mientras el dispositivo está encendido.
La List of Supported Instruments (en la carpeta Documents del medio de instalación) especifica qué tipo de conexión USB requiere un instrumento (e indica si tiene un concentrador).