Las licencias se pueden activar manualmente mediante el código QR o yendo a la dirección web que aparece en el cuadro de diálogo de activación de licencia. Si el LRC es válido y puede activarse, el sitio web suministrará un LAC que deberá introducirse en el cuadro de diálogo para completar el proceso de activación.
Para activar manualmente una licencia:
Procedimiento
- Existen dos maneras:
- En el cuadro de diálogo License Activation (Activación de licencia), haga clic en el hiperenlace.
O BIEN
- Escanee el código QR con su teléfono móvil.
- Se muestra el portal web de activación de licencia de Chromeleon en su navegador por defecto.
- Introduzca el código de solicitud de licencia (LRC) que se muestra en el cuadro de diálogo de activación de licencia.
- Haga clic en Activate License (Activar licencia).
- El portal web de Chromeleon genera el código de activación de la licencia. Utilice este código para activar la licencia de Chromeleon.
- En la aplicación Chromeleon, introduzca el License Activation Code (Código de activación de licencia) en el cuadro de texto LAC.
- Haga clic en Manual Activation (Activación manual).
- La licencia está activada.
NOTA
El estado de activación de la licencia se muestra en el área de registro del cuadro de diálogo License Activation (Activación de licencia).