Cada instalación de Chromeleon tiene un período de gracia de 60 días. Es necesario activar la licencia para continuar utilizando Chromeleon después del período de gracia. Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para activar los códigos de la licencia que tienen el estado Activación pendiente, Período de gracia vencido, Activación de suscripción pendiente o Licencia de suscripción vencida:
  • Activación en la web
  • Activación manual
SUGERENCIA
Puede ir al cuadro de diálogo Manage Licenses (Administrar licencias) usando cualquiera de los métodos siguientes:
  • Administration console > Chromeleon License Manager > Manage Licenses
  • Chromeleon console > Help > About Chromeleon > License Details > Manage Licenses
Para activar un código de inicialización de licencia:
Procedimiento
  1. En el cuadro de diálogo Manage Licenses (Administrar licencias), seleccione el código de inicialización de licencia a activar.
  2. Haga clic en Activate (Activar).
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el código seleccionado y haga clic en Activate (Activar).
  4. Se muestra el cuadro de diálogo de activación de la licencia con un código de solicitud de licencia autogenerado y un código QR.
  5. Haga clic en Web Activation (Activación en la web) para activar automáticamente la licencia (Activación en la web de la licencia).
  6. Haga clic en Manual Activation (Activación manual) para activar manualmente la licencia (Activación manual de la licencia).