Una vez finalizado el proceso de instalación, Chromeleon lleva a cabo automáticamente una Installation Qualification (IQ) (Certificación de instalación) y crea un informe. Puede ver el informe haciendo clic en el enlace Installation Qualification report (Informe de certificación de instalación) de la última página de la configuración.
SUGERENCIA
Para leer el informe más adelante, haga clic en Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ > Current IQ report. El informe se abrirá en su navegador web por defecto.
La certificación de instalación compara la información actual sobre los archivos instalados con una lista de referencia proporcionada por Thermo Fisher Scientific. Si hay alguna diferencia, aparece un mensaje de advertencia o un error para indicar lo siguiente:
- Warning (Advertencia): Una advertencia puede indicar un problema obvio que se puede corregir fácilmente; por ejemplo, proporcionando un archivo de licencia válido, instalando más RAM en el ordenador o iniciando servicios de Windows. Una advertencia también puede indicar que un archivo no tiene el sello de tiempo o la versión esperados. Normalmente, no se requiere ninguna acción en caso de pequeñas discrepancias de archivos. Sin embargo, si se produce un problema, intente reparar la instalación como se describe en Reparación de una instalación. Si el problema continúa, siga los pasos que se describen en Resolución de problemas de la instalación del software.
- Error: Falta un componente fundamental o está dañado. Intente reparar la instalación como se describe en Reparación de una instalación. Si el problema continúa, siga los pasos que se describen en Resolución de problemas de la instalación del software.
NOTA
Después de la instalación inicial de Chromeleon 7, el informe de certificación de la instalación puede contener una advertencia sobre la falta de una licencia. Lo mismo ocurrirá si hace clic en Skip (Omitir) en el cuadro de diálogo de instalación de la licencia durante la instalación del software. Proporcione una licencia válida.
SUGERENCIA
Puede realizar la certificación de instalación en cualquier momento para comprobar si la instalación es correcta. Para iniciar la certificación de instalación, haga clic en Inicio > Todos los programas > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ. Para obtener más información, pulse F1 en la ventana Chromeleon IQ.
SUGERENCIA
Puede acceder fácilmente a todos los informes de certificación de la instalación y a los archivos de registro de la instalación. Haga clic en Inicio > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ > All IQ Reports. Ubicación física de los archivos: C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\IQ.