No es necesario desinstalar las versiones anteriores de Chromeleon/PeakNet 6 antes de instalar Chromeleon 7.
Setup (Instalación) de Chromeleon comprueba las actividades actuales, por ejemplo, la ejecución de colas. Si se está ejecutando una cola, Chromeleon emite una advertencia. Puede seleccionar una de las siguientes acciones:
- Ignore (Ignorar): seleccione esta opción si desea ignorar la advertencia y continuar con la instalación. El controlador de instrumentos se detiene y la cola se cancela.
- Retry (Reintentar): seleccione esta opción si desea esperar a que la cola finalice y volver a intentar la instalación de Chromeleon 7.3.2. El estado de las colas se comprueba de nuevo durante el nuevo intento de instalación.
- Cancel (Cancelar): seleccione esta opción para cancelar la instalación.