No es compatible la instalación paralela de diferentes versiones de Chromeleon 7 (o versiones de servicio) en un mismo ordenador. Cuando se instala Chromeleon 7.3.2 en un ordenador en el que existe una versión anterior de Chromeleon 7, se actualiza la versión anterior. Para obtener más información, véase Instalación de Chromeleon 7: versión principal y versiones de servicio.