En este capítulo se describen los requisitos previos, la configuración del cortafuegos y la configuración necesaria solo en las estaciones de Chromeleon conectadas directamente a instrumentos.
PRECAUCIÓN
Si cambia el nombre o la ruta de red de después de instalar Chromeleon 7, los repositorios de datos no estarán accesibles.
Si cambia el nombre o la ruta de red del ordenador después de instalar Chromeleon, los repositorios de datos no estarán accesibles.
- Especifique el nombre y la ruta del ordenador antes de instalar Chromeleon.
- Si tiene que cambiar el nombre del ordenador después de la instalación de Chromeleon, póngase en contacto con Thermo Fisher Scientific Service para conseguir asistencia.