Los requisitos descritos en este documento son solo configuraciones recomendadas. Si configura su infraestructura a unas especificaciones menos exigentes, puede ser suficiente para algunas aplicaciones, pero es poco probable que el rendimiento global resulte satisfactorio.
NOTA
Los requisitos de hardware se han actualizado para reflejar el hardware informático actualmente disponible que se usará para que el rendimiento del sistema sea óptimo. El hardware preinstalado, de acuerdo con las versiones anteriores de la Guía de instalación, sigue siendo compatible.
Procesador | Recomendado | Quad Core Desktop CPU |
|---|---|---|
RAM | Recomendado: Con 2 DAD: Con MS: Agilent ICF™: | 16 GB o superior 16 GB o superior 16 GB o superior 16 GB o superior |
Almacenamiento secundario | Recomendado: Con 2 DAD: Con MS: | 120 GB HDD o SSD1) 1 TB 1 TB |
Unidad óptica | DVD | |
Pantalla | Recomendado: | 1440 x 900 o resolución superior |
Chromeleon se ha probado con monitores configurados a 96 DPI a una escala del 100 %. El resto de los valores de DPI y de escala pueden hacer que los elementos de la interfaz de usuario se muestren de forma incorrecta. | ||
Puertos USB | Módulos Thermo Scientific: | 1 o más puertos adicionales |
Consulte la Ayuda de Chromeleon 7 para obtener más información sobre módulos específicos. | ||
PRECAUCIÓN
Póngase en contacto con Thermo Fisher Scientific para averiguar cualquier requisito adicional para los instrumentos que desee conectar. Por ejemplo, ranuras de expansión para controlar instrumentos de terceros mediante RS-232 o GPIB.