Con Instrument Configuration Manager, puede añadir, configurar o eliminar instrumentos y módulos, así como realizar conexiones a los instrumentos y hacer un seguimiento de los cambios aplicados a los instrumentos en el Instrument Configuration Manager.
La ventana Instrument Configuration Manager está dividida en 5 áreas (véase Instrument Configuration Manager).
| No. | Description | No. | Description |
|---|---|---|---|
1 | Barra de título: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la barra de título para minimizar, maximizar, restaurar, mover o cambiar el tamaño de la ventana Instrument Configuration Manager. | 4 | Panel de navegación: En el panel de navegación, puede ver los nombres de todos los ordenadores que están ejecutando un Instrument Controller Service y que están actualmente conectados a un Instrument Controller. |
2 | Barra de menús: La barra de menús enumera los comandos. Puede abrir o importar archivos, editar la configuración de los instrumentos y gestionar la vista de los distintos comandos en la barra de menús. También puede gestionar el controlador de instrumentos y abrir la ayuda del Instrument Configuration Manager. | 5 | Área de trabajo: Muestra los detalles del proceso de configuración. |
3 | Barra de herramientas: Puede añadir módulos, dispositivos e interfaces compartibles a un instrumento seleccionando los botones de la barra de herramientas. |
SUGERENCIA
Para obtener más información sobre trabajar con el Chromeleon Instrument Configuration Manager, consulte la ayuda de Chromeleon Instrument Configuration Manager.