Mit einer Antwortdatei lassen sich unbeaufsichtigte Installationen individuell anpassen. Genau genommen kann die Antwortdatei für Folgendes verwendet werden:
- Befehlszeileneigenschaften/-argumente strukturiert bereitstellen.
- Festlegung, welche der auswählbaren Komponenten installiert werden sollen.
Eine Antwortdatei ist ein XML-Dokument mit bis zu drei Abschnitten, wie im Beispiel unter Abschnitt dargestellt:
- Properties (Eigenschaften): Definiert die zu verwendenden optionalen Setup-Eigenschaften
- Components (Komponenten): Definiert die gewünschten Installationszustände der auswählbaren Komponenten
- Configuration Tasks (Konfigurationsaufgaben): Definiert die gewünschten Betriebszustände der Systemkonfigurationsaufgaben
Abschnitt Eigenschaften
Die Tabelle in Abschnitt Befehlszeilenschalter und -eigenschaften listet die verfügbaren Eigenschaften auf.
Abschnitt Komponenten
Das standardmäßige Verhalten bei der Installation von Chromeleon sieht folgendermaßen aus:
- Die Standardkomponenten werden immer installiert.
- Optionale Komponenten hingegen müssen während der Installation ausdrücklich aktiviert werden, da sie anderenfalls nicht installiert werden. Ansonsten werden sie nicht installiert.
Mithilfe der Antwortdatei können Sie jedoch das standardmäßige Installationsverhalten überschreiben. Sie können also die Installation von Standard- und optionalen Komponenten unterdrücken oder erzwingen.
So erzwingen Sie die Installation einer Komponente dauerhaft:
Vorgehen
- Fügen Sie die Komponente zur Antwortdatei hinzu.
- Legen Sie den folgenden Schalter fest:
RequestState=“Present”
So unterdrücken Sie die Installation einer Komponente dauerhaft:
Vorgehen
- Fügen Sie die Komponente zur Antwortdatei hinzu.
- Legen Sie den folgenden Schalter fest:
RequestState=“Absent”
HINWEIS
Um eine aktuelle Liste der auswählbaren Komponenten zu erhalten, führen Sie das Setup-Programm mit dem Schalter /lc
in der Befehlszeile aus.
Abschnitt Konfigurationsaufgaben
In den Tabellen in Abschnitt Systemkonfigurationsaufgaben/-parameter sind die Systemkonfigurationsaufgaben innerhalb der Antwortdatei aufgeführt.