HINWEIS
Die nachfolgend beschriebenen Einschränkungen beziehen sich ausschließlich auf IPC. Sie sind zudem nur für Kunden relevant, die USB-Treiber von Thermo Fisher für IC-, LC-, A2D- und TRACE1110-Geräte verwenden.
Verwenden Sie bitte nicht den unbeaufsichtigten (stillen) Modus, wenn Sie Chromeleon 7 erstmalig auf einem neuen Computer mit Windows installieren. Dadurch wird die Installation des Chromeleon USB-Treiberpakets verhindert.
So installieren Sie das Chromeleon USB-Treiberpaket:
Vorgehen
- Bestätigen Sie den Windows-Sicherheitshinweis; wählen Sie dazu die Option Software von „Thermo Fisher Scientific“ immer vertrauen.
- Wählen Sie Installieren.
Dieser Hinweis wird nur im Rahmen der Routine-Installation von Chromeleon 7 ausgegeben, wenn das Chromeleon-Setup-Paket zum Einsatz kommt.
HINWEIS
In folgenden Fällen kann das USB-Treiberpaket für Chromeleon im unbeaufsichtigten Modus auf einem IPC installiert werden:
- Sie führen ein Upgrade einer bestehenden Chromeleon-Installation durch und der Windows-Sicherheitshinweis für das Chromeleon-USB-Treiberpaket wurde bereits zuvor bestätigt, so wie oben beschrieben.
- Sie nutzen die Abbildbereitstellung zur Installation von Chromeleon und die Installation des Chromeleon-USB-Treiberpakets wurde auf dem Referenz-PC bestätigt, bevor die Abbilddatei erstellt wurde.