HINWEIS
Um eine Installation zu reparieren, müssen Sie auf den Chromeleon-Installationsdatenträger zugreifen.
Vorgehen
  1. Legen Sie den Chromeleon-Installationsdatenträger in den PC ein.
  2. Wählen Sie Run Install.exe.
  3. Dadurch wird Chromeleon Setup im Maintenance mode (Wartungsmodus) gestartet.
  4. Wählen Sie Repair (Reparieren), um eine Reparatur durchzuführen.
  5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation zu reparieren.