Stellen Sie sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
  • Der integrierte Windows Firewall Dienst muss aktiv sein. Wenn Sie die Windows-Firewall aus irgendeinem Grund deaktivieren müssen, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung vor (Systemsteuerung > System und Sicherheit > Windows-Firewall), aber lassen Sie den Windows Firewall Dienst weiterlaufen.
  • Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der die Installation durchführt, über lokale Administratorrechte auf dem Windows-Betriebssystem verfügt. Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach dem Neustart muss sich der Administrator, der das Setup begonnen hat, erneut anmelden, damit der Installationsvorgang korrekt abgeschlossen werden kann.
  • Stellen Sie sicher, dass etwaige Firewalls von Drittanbietern deaktiviert sind.
VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass genug freier Speicherplatz auf Ihrem PC vorhanden ist. Andernfalls wird die Installation fehlschlagen.
Die Dauer des Setups variiert je nach vorhandenen Drittanbieter-Komponenten. Die Installation von .NET Framework-Bibliotheken kann beispielsweise recht lange dauern.