Chromeleon 7 kann auf demselben Computer installiert sein wie Chromeleon 6 (oder PeakNet™ 6). Chromeleon 7 wird in einem anderen Ordner installiert und wirkt sich nicht auf die Installation von Chromeleon 6 aus. Die Clients von Chromeleon 6 und 7 können gleichzeitig verwendet werden.
Sie können jedoch keine Instrumente mit beiden Software-Versionen gleichzeitig steuern.
VORSICHT
Es ist nicht möglich, ein Instrument gleichzeitig mit dem Chromeleon 6-Server und dem Chromeleon 7 Instrument Controller zu steuern. Werden Chromeleon 6 und 7 auf demselben Computer ausgeführt, so ist ein dem Chromeleon 6-Server zugewiesenes Instrument für den Chromeleon 7 Instrument Controller nicht verfügbar (und umgekehrt).
  • Um Konflikte zwischen dem Chromeleon 7 Instrument Controller und dem Chromeleon 6-Server zu vermeiden, aktivieren Sie nicht die Optionen für den automatischen Start dieser Dienste.