Bestimmte Programme wie Virenscanner und Assistenztools können so eingestellt werden, dass sie Aufgaben durchführen, wenn der Computer untätig ist oder eine geringe CPU-Auslastung aufweist. Diese Art von Software kann die Datenerfassung stören. Es empfiehlt sich, Programme, deren Aktivität auf diese Weise zeitlich geplant werden kann, entweder auszuschalten oder manuell auszuführen, wenn der Computer gerade keine Daten erfasst.
TIPP
Bei der Installation, Aktualisierung oder Deinstallation sämtlicher Microsoft-Produkte oder anderer Fremdsoftware sollten Sie vorab wissen, ob gerade Chromeleon-Warteschlangen ausgeführt werden. Über den Chromeleon Activity Check können Sie prüfen, ob Systeme mit Chromeleon-Bezug gerade aktiv sind.