Wenn ein Computer in den Standby- oder Ruhezustand wechselt, obwohl der Chromeleon 7 Instrument Controller noch ausgeführt wird, ist das USB-Subsystem nicht mehr verfügbar. Dies hat zur Folge, dass USB-abhängige Geräte (Instrumente und Lizenzschlüssel) nicht mehr funktionieren und der Betrieb unterbrochen wird.
So deaktivieren Sie die Windows-Energiesparpläne:
Vorgehen
- Wählen Sie in der Systemsteuerung die Energieoptionen.
- Wählen Sie für ihren ausgewählten Plan Energiesparplaneinstellungen ändern.
- Wählen Sie in jedem der Auswahlmenüs die Option Niemals.
- Wählen Sie Änderungen speichern.