Dieser Abschnitt beschreibt Einstellungen, die nur an solchen Chromeleon-Stationen vorzunehmen sind, bei denen eine direkte Verbindung zu Instrumenten besteht.
HINWEIS
Es ist nicht zu empfehlen, die Energieverwaltung auf Chromeleon Client-Stationen zu deaktivieren, an denen keine Instrumente angeschlossen sind.