TIPP
Beim Setup wird versucht, die integrierte Windows-Firewall zu konfigurieren. Hierzu muss der Windows-Firewall-Dienst aktiv sein. Wenn Sie die Windows-Firewall aus irgendeinem Grund deaktivieren müssen, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen in der Systemsteuerung der Windows Firewall vor (Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows-Firewall), aber lassen Sie den Windows-Firewall-Dienst weiterlaufen.
Dieser Abschnitt beschreibt die von Chromeleon verwendeten Firewalleinstellungen.
Chromeleon nutzt den Net.Tcp-Portfreigabedienst für die Kommunikation zwischen den Chromeleon-Softwarekomponenten. Chromeleon Setup startet daher diesen Dienst und ändert den Startup type (Starttyp) in Automatic (Automatisch).
Die meisten Chromeleon-Softwarekomponenten verwenden den TCP-Port 1325 (der bei der ICANN-Abteilung IANA für die Nutzung durch Thermo Fisher Scientific registriert ist, siehe http://www.iana.org/assignments/port-numbers). Der Port 1325 wird unter der Bezeichnung Chromeleon 7 Services zur Ausnahmeliste hinzugefügt.
Bei den unterstützten Windows-Betriebssystemen aktiviert die Konfiguration Folgendes:
  • Eingehender lokaler Port: 1325
  • Ausgehender Remote-Port: 1325
Dies ist sowohl für öffentliche Profile als auch für Domänenprofile relevant (die Einstellungen können Sie in der Systemsteuerung der Windows-Firewall und dort unter Erweiterte Einstellungen vornehmen).
Folgende Softwarekomponenten werden ebenfalls zur Ausnahmeliste hinzugefügt:
  • Chromeleon-Komponenten:
    • Chromeleon 7 Real Time Kernel (CmDriver.exe)
    • Chromeleon 7 Device Driver Host (CmDDKHost.exe)
  • SQL Server-Komponenten:
    • SQL Database Service (sqlservr.exe)
    • SQL Browser (sqlbrowser.exe)
Andere Komponenten
  • Accela™ PDA Manager (PDAManager.exe)
Falls ISQ™-Steuerung spezifiziert ist:
  • ISQ (ISQ.InstControlServer.exe)
  • ISQ Dashboard (ISQ.Dashboard.exe)
  • ISQ Instrument Control App (ISQ.InstrumentControlApp.exe)
Falls TSQ-8000™-Steuerung spezifiziert ist:
  • TSQ (TSQ.InstControlServer.exe)
  • TSQ Dashboard (TSQ.Dashboard.exe)
  • TSQ Instrument Control App (TSQ.InstrumentControlApp.exe)
HINWEIS
Chromeleon Setup kann Firewalls von Drittanbietern nicht konfigurieren. Diese müssen manuell konfiguriert werden.
Firewalls von Drittanbietern können beim Installationsvorgang Probleme verursachen. Stellen Sie daher sicher, dass derartige Firewalls vor der Installation von Chromeleon deaktiviert werden. Es wird empfohlen, die (integrierte) Windows-Firewall aktiviert zu lassen.
Je nach konfigurierten Instrumenten können zusätzliche Firewall-Ausnahmen und -Regeln erforderlich sein. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Chromeleon 7 Hilfe.