Stellen Sie vor der Installation von Chromeleon 7 sicher, dass Ihr Windows-Betriebssystem gemäß den Anweisungen in Abschnitt Monatliche Rollups und reine Sicherheitsupdates von Windows aktualisiert wurde. Warten Sie die erfolgreiche Installation aller Updates ab, bevor Sie Chromeleon 7 installieren.