Die Anwendung NIST Mass Spectral Search Program ist nicht Bestandteil des Chromeleon-Setups. Wenn Sie eine Vollversion einer der NIST MS-Bibliotheken erworben haben, wird bei der Installation der Bibliothek auch NIST Mass Spectral Search und die AMDIS-Software installiert.
Falls ein Zugriff auf die Anwendung erforderlich sein sollte, zum Beispiel um die MS Library zu durchsuchen, können Sie vom Installationsdatenträger aus manuell eine Demo-Version des Programms installieren (im Ordner Tools auf dem Installationsdatenträger von Chromeleon).
HINWEIS
Bei einem Upgrade von einer früheren Chromeleon-Version auf Chromeleon 7.2 SR5 oder später wird NIST Mass Spectral Search Program eventuell von Ihrem Computer entfernt (sofern installiert).
- Installieren Sie, falls nötig, NIST Mass Spectral Search Program nach dem Chromeleon-Upgrade erneut.