Mit Chromeleon 7.3.2 können Sie eine Datenbankschema-Version auswählen, wenn Sie ein neus Datendepot anlegen oder ein bestehendes Datendepot aktualisieren. Standardmäßig wird bei einer Neuinstallation von Chromeleon 7.3.2, ohne dass eine ältere Version von Chromeleon 7 installiert ist, ein lokales standardmäßiges Datendepot mit der neuesten Schemaversion mit Leistungsverbesserungen erstellt. Diese neueste Version des Datenbankschemas 7.3.2 ist nicht kompatibel mit Chromeleon-Versionen, die älter als 7.3.2 sind.
Wenn Sie Chromeleon 7.3.2 auf einem Computer installieren, auf dem bereits eine ältere Version von Chromeleon 7 installiert ist, aktualisiert die automatische Upgrade-Funktion im Rahmen des Nachinstallationsprozesses Ihre standardmäßigen Datendepots, jedoch nicht die Datendepots für mehrere Benutzer.
Ein automatisches Upgrade aktualisiert die Schemata der standardmäßigen Datendepots auf die neueste kompatible Schemaversion.
Sie können jederzeit entscheiden, ob Sie das Datenbankschema Ihrer Datendepots aktualisieren möchten.
Wenn Sie Ihr Schema für Datendepots aktualisieren, müssen Sie die entsprechende Version des Schemas der Datendepots auswählen.
  • Latest schema version with performance improvements (Not compatible with Chromeleon versions prior to 7.3.2) (Aktuellste Schemaversion mit Leistungsverbesserungen [nicht kompatibel mit früheren Versionen als Chromeleon 7.3.2]) – Dieses Schema für Datendepots verbessert die Leistung, ist aber nicht kompatibel mit Chromeleon-Versionen älter als 7.3.2.
  • Latest 7.3.1 compatible Database schema (Aktuellstes mit 7.3.1 kompatible Datenbankschema) – Dieses Schema für Datendepots ist kompatibel mit älteren Versionen von Chromeleon. Wenn Ihr Datendepot dieses Schema bereits verwendet, können Sie nur auf das neueste Chromeleon-Schema für Datendepots aktualisieren, das mit Chromeleon-Versionen älter als 7.3.2 nicht kompatibel ist.
VORSICHT
Rückwärtsinkompatibilität der aktuellsten Version des Datenbankschemas
Wenn Sie das Datenbankschema eines Datendepots aktualisieren, kann es sein, dass frühere Versionen von Chromeleon-Clients nicht in der Lage sind, aus dem aktualisierten Datendepot zu lesen oder in ihn zu schreiben, je nachdem, welche Version des Datenbankschemas Sie ausgewählt haben. Die neueste Version 7.3.2 des Schemas ist nicht kompatibel mit Chromeleon-Versionen, die älter als 7.3.2 sind.
Es ist nicht möglich, zu einem früheren Datenbankschema zurückzukehren, sobald das Schema-Upgrade durchgeführt wurde!
VORSICHT
Die Auswirkungen des Upgrades des Datenbankschemas auf die Datenintegrität
Verwenden Sie ein Datendepot nicht, während sein Datenbankschema aktualisiert wird. Die Verwendung der Datendepots während des Upgrades des Datenbankschemas kann die Integrität der Daten gefährden.
Wenn Sie ein laufendes Datenbankschema-Upgrade abbrechen, müssen Sie das Schema-Upgrade erneut durchführen und abschließen, bevor Sie das Datendepot in der Produktion verwenden können.