Die Chromeleon-Lizenzcodes sind mit älteren Chromeleon-Versionen (ab 7.3.0) abwärtskompatibel. Um die Abwärtskompatibilität von Lizenzcodes mit älteren Chromeleon-Versionen zu gewährleisten, muss der Lizenzserver immer die neueste Chromeleon-Version bereitstellen.
HINWEIS
Deaktivieren Sie die Lizenzcodes, bevor Sie eine Aktualisierung auf die neueste Chromeleon-Version durchführen. Reaktivieren Sie die Lizenzcodes, nachdem das Update abgeschlossen ist.