VORSICHT
Die Installation von Chromeleon schlägt fehl, wenn auf einem PC der Name des Computers und des angemeldeten Anwenders identisch sind. Grund dafür ist eine Einschränkung in Microsoft™ SQL Server™ Express, die eine Installation verhindert, wenn Computername und Standard-Benutzername gleich sind.
Stellen Sie daher vor der Installation sicher, dass sich der Computername vom Namen des angemeldeten Benutzers unterscheidet.
Bei einem versehentlichen Installationsversuch vor Änderung des Computernamens müssen Sie alle SQL-Komponenten wie folgt deinstallieren:
Vorgehen
  1. Deinstallieren Sie Chromeleon.
  2. Gehen Sie zu Systemsteuerung > Programme und Funktionen.
  3. Mehrere Einträge für SQL-Server gefunden.
  4. Deinstallieren Sie alle SQL Server-Einträge.
  5. Löschen Sie den Ordner /Programme/Thermo/Chromeleon/.
  6. Geben Sie dem PC einen Namen, der sich von dem des angemeldeten Benutzers unterscheidet.
  7. Starten Sie den PC erneut.
  8. Starten Sie die Installation erneut.