Bei einigen Windows 10 Builds gibt es die Option Beta: Verwenden Sie Unicode UTF-8 für weltweiten Sprachsupport unter Systemsteuerung > Region > Verwaltung > Gebietsschema ändern.
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, nutzt Windows Codepage 65001 (Unicode UTF-8) statt der lokalen Codepage wie Windows-1252 (Western Latin1 oder ANSI) für alle reinen Textdateien. Dadurch können Textdateien, die in einem Gebietsschema, z. B. Russisch, erstellt wurden, in anderen Gebietsschemata wie West- oder Mitteleuropa gelesen werden.
Diese Einstellung verursacht jedoch einen Fehler bei der Installation von Chromeleon. Der Installation Qualification Report (Installationsqualifizierungs-Report) zeigt einen Fehler an, wenn die folgenden Registry-Schlüssel auf den Wert 65001 gesetzt sind:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - ACP
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - MACCP
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - OEMCP
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beta: Verwenden Sie Unicode UTF-8 für weltweiten Sprachsupport, um diesen Fehler zu lösen.