Nach der Installation von Chromeleon bleibt der Symantec Endpoint Protection™ Service möglicherweise in einer unendlichen Neustart-Schleife hängen, und im Benachrichtigungsfeld wird die Meldung „Download insight is not functioning correctly due to an intrusion prevention component“ (Download-Information funktioniert wegen einer Intrusionspräventionskomponente nicht korrekt) angezeigt.
Um das Problem zu lösen, installieren Sie Symantec Endpoint Protection neu.