Sie können die Chromeleon-Programmdateien von Ihrem Computer entfernen, indem Sie den unten stehenden Anweisungen folgen.
TIPP
Durch diese Arbeitsschritte werden nur die Softwarekomponenten entfernt. Alle Ihre Daten und Einstellungen bleiben erhalten. Dies hat den Vorteil, dass Sie die Software problemlos deinstallieren können, ohne Ihre Daten zu gefährden.
Vorgehen
  1. Legen Sie den Chromeleon-Installationsdatenträger in den PC ein.
  2. Wählen Sie Run Install.exe.
  3. Dadurch wird Chromeleon Setup im Maintenance mode (Wartungsmodus) gestartet.
  4. Wählen Sie alternativ Systemsteuerung > Programme und Funktionen. Doppelklicken Sie auf das aktuelle Thermo Chromeleon-Programm.
  5. Dadurch wird Chromeleon Setup im Maintenance mode (Wartungsmodus) gestartet.
  6. Wählen Sie Uninstall (Deinstallieren).
  7. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Programm vom Computer zu entfernen.
HINWEIS
Durch die Deinstallation von Chromeleon werden die manuell installierten MS-Gerätetreiber von Thermo Scientific nicht entfernt.